Learn More
Ansell HyFlex™ Gants de doublure sans couture pour usage léger 11-731, INTERCEPT™ Technologie
Tous les produits Ansell Produits
Description
- Optimisation de l’amplitude de mouvements et de la sensibilité du bout des doigts
- Le revêtement fin en PU offre une haute dextérité et une grande résistance à l’abrasion (niveau EN 4)
- La couleur du revêtement masque et cache la sal
Spécification
Spécification
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 3 |
| Certifications / conformité (Europe) | CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II |
| Structure | Tricoté |
| Coating Material | Polyuréthane |
| Couleur | Gris, Blanc |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Spécifique |
| Latex Free | Non |
| Matériau | HPPE, Fibre de verre, Nylon, Spandex, Polyuréthane |
| Type de produit | Gants résistants aux coupures |
| Afficher plus |