Learn More
Ansell HyFlex™ Gants de doublure sans couture pour usage léger 11-731, INTERCEPT™ Technologie
GREENER_CHOICE
Code produit 16895180
Change view
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
16895180 8 12 paires
16875180 6 12 paires
16885180 7 12 paires
16805190 9 12 paires
16815190 10 12 paires
16825190 11 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16895180 Fournisseur Ansell Code fournisseur 11731080
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les doublures sans couture de calibre 18 conçues pour les applications peu intenses offrent une souplesse et une sensibilité tactile accrues.
  • Optimisation de l’amplitude de mouvements et de la sensibilité du bout des doigts
  • Le revêtement fin en PU offre une haute dextérité et une grande résistance à l’abrasion (niveau EN 4)
  • La couleur du revêtement masque et cache la sal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 3
Certifications / conformité (Europe) CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II
Structure Tricoté
Coating Material Polyuréthane
Couleur Gris, Blanc
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Spécifique
Latex Free Non
Matériau HPPE, Fibre de verre, Nylon, Spandex, Polyuréthane
Type de produit Gants résistants aux coupures
Dimensions 8
Norme EN388 EN 388:4X42B, EN 388:4342
À utiliser avec (application) Assemblage, inspection, moulage par injection de presse, éléments de fixation, application de la finition aux matériaux, manipulation des marchandises entrantes
Couleur de manchette de gant Gris
Type de manchette de gant Tricoté
Matériau de revêtement Fibre de verre, HPPE, nylon, Spandex
Modèle 11731080
Quantité 12 paires/boîte, 12 boîtes/sachet
Séries HyFlex™ 11-731
Longueur (impériale) 8,3 po
Longueur (métrique) 21,2 cm