Learn More
Ansell™ Gants de poids moyen en nitrile bleu Hynit™ série 32-105
Code produit 12680822 Tous les produits Ansell Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions:
7
7,5
Conditionnement:
12 paires
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
12680822 7 12 paires
12690822 7,5 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12680822 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur 32105070
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La formulation spéciale en nitrile allie une excellente résistance à l’abrasion avec une flexibilité remarquable. L’imprégnation hydrofuge repousse l’huile, la graisse et la saleté.
Idéal pour l’utilisation générale de l’usine, l’inspection de l’assemblage, la réception et la fabrication légère à moyenne et la manipulation des matériaux.
  • Le tissu imprégné de nitrile garantit une excellente résistance à l’abrasion et aux accrocs
  • La doublure en tricot interlock et la coupe en clute assurent une meilleure prise en main à sec et une excellente dextérité
  • Les gants sont imperméables au liquide et lavables en machine de sorte qu’ils ne se rétrécissent pas, ne se raidissent pas ou ne perdent pas leur adhérence
  • La doublure ne s’abime pas
  • Manchettes à code couleur pour une identification facile de la taille et un ajustement de la taille après le lavage
  • Disponible avec des dos solides et aérés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Nitrile
Certifications/Conformité Marquage CE, ANSI, EN 388:3111
Matériau de la manchette Nitrile
Coating Material Nitrile
Couleur Vert
Finition externe Non texturés
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Polycoton
Type de produit Gants de poids moyen
Dimensions 7
Type de manchette de gant À enfiler
Matériau de revêtement Coton polyester tricot interlock
Doublure Doublure en tricot
Type de paume Paume entièrement enduite
Quantité 144 paires
Résistant à Excellente résistance aux accrocs, aux perforations, à l’abrasion et aux coupures
Séries 32-105