Learn More
Corning™ Récipient pour culture cellulaire M HYPERFlask™ Code produit.: 13489788
Corning™ Récipient pour culture cellulaire M HYPERFlask™
Code produit. 13489788 Tous les produits Corning Produits
Zone de culture : 1720 cm2 ;
Code nomenclature Nacres: NB.43
Click to view available options
:
Zone de culture : 1720 cm2 ;
Code produit. 13489788
Marque: Corning™ 10032
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le récipient High Yield PERformance Flask Manual (M HYPERFlask™) est spécialement conçu pour une utilisation manuelle.
À l’origine, le récipient pour culture cellulaire HYPERFlask™ a été développé pour l’automatisation. En raison de sa popularité sur la paillasse, Corning™ a repensé le récipient M HYPERFlask™ avec de nouvelles fonctionnalités.
  • La texture lisse sur le revêtement du bouchon ergonomique – permet une fermeture et une ouverture plus ergonomiques du récipient par l’opérateur
  • Grille d’adaptation : – la nouvelle conception permet un remplissage et une vidange plus rapides tout en réduisant la génération de mousse
  • Numéro de série : – chaque flacon est traçable à l’aide d’un numéro de série lisible à l’œil nu ou avec un lecteur de codes-barres portatif
  • Fabriqués avec des matériaux USP de classe VI – moulés et assemblés en salle blanche certifiée de classe 100 000
  • Stérile – Stérilisés par irradiations aux rayons gamma jusqu’au niveau garanti de stérilité (SAL) 10-6
  • Conditionnement en salle blanche – chaque emballage est en conditionnement double.
  • Conception innovante à 10 couches – 10 surfaces de croissance interconnectées en polystyrène
  • Surface de croissance – Polystyrène perméable aux gaz
  • Augmenter le rendement cellulaire – Le rendement cellulaire multiplié par 10 augmente la productivité et la capacité
  • Gain de temps et d’espace – Réduisez le temps de traitement et l’espace de stockage de l’incubateur en manipulant un flacon par rapport à 10 flacons traditionnels de 175 cm²
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Oui
Nbre par carton 4/Bte
Nb par paquet 24
Stérilité Stérile
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Récipient pour culture cellulaire M HYPERFlask™ >