Learn More
Thermo Scientific™ HyPerforma™ Drum Accessories, Plastic Drum Dolly
Le socle en plastique Thermo Scientific HyClone pour BioProcess Container Systems maintient les tambours à fond plat et conique pour le transport de BioProcess Container Systems™ (BPC™) jusqu’à 200 L.
Marque: Thermo Scientific™ SV50029.03
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Le socle en plastique Thermo Scientific HyClone pour BioProcess Container Systems maintient les tambours à fond plat et conique pour le transport de BioProcess Container Systems™ (BPC™) jusqu’à 200 L.
Plaque de support- Disque en plastique rond pour une utilisation avec des fûts en PEHD coniques avec port de 4 pouces
- Prend en charge des fûts jusqu’à 200 L
Porte-tambour roulant en plastique
Alertes de commande :
Dimensions, Porte-fût roulant en plastique 24,38 po de dia. × 7,13 po de H
Spécification
100 L | |
Porte-tambour roulant en plastique | |
62 x 18 cm (23,38 x 7,13 po.) | |
HyPerforma™ |