Learn More
Thermo Scientific™ Chemises de cuve HyPerforma, CX3-9 Liner
Le système de chemises de cuve muni d’un train supérieur se compose d’un film plastique multicouche à simple bande CX3-9, dont les dimensions sont optimisées pour les tambours et les cuves cylindriques aux normes du secteur couramment utilisées.Ils disposent d’un plateau ouvert qui assure une récupération maximale ainsi que d’un chariot à tambour pour assurer la mobilité.
Marque: Thermo Scientific™ SH30647.18
Informations supplémentaires : Poids : 3.00000kg
Description
- Minimise la charge biologique en raison de sa construction dans une salle blanche ISO 7 dans des conditions de BPFa stériles.
- Élimine les étapes de nettoyage post-utilisation requises avec les récipients réutilisables et réduit les risques de contamination croisée.
Applications :
- Élimine tout besoin de nettoyage de cuve et permet de réduire les temps de cycle.
- Facilite l’hydratation des tampons et des milieux de culture en poudre, et la mise en commun de solutions et de liquides non stériles.
Spécification
CX3-9 | |
Irradiés | |
5 gal. | |
Conditionnés et scellés en deux couches externes indépendantes dans la zone de Classe 10 000 / ISO Classe 7 |
Cartons | |
19 L | |
HyPerforma |