Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyperREZ™ XP Carbohydrate H+
Fabriquées selon un procédé exclusif et soumises à des procédures strictes de contrôle qualité, ces colonnes LC sont utilisées pour le contre-ion approprié, afin de répondre aux exigences de vos applications.
331.36€ - 2078.14€
Spécification
À utiliser avec | LC-MS |
---|---|
Pression max. | 725 psi (50 bars) |
Granulométrie | 8 μm |
pH | 1 à 11 |
Matériau de remplissage | Polymère sphérique microporeux |
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10649453
|
Thermo Scientific™
69008-307780 |
8 μm | 7,7 mm | 300 mm |
2078.14€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11517541
|
Thermo Scientific™
69708-254080 |
8 μm | 4 mm | 250 mm |
1618.16€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11507541
|
Thermo Scientific™
69608-107780 |
8 μm | 7,7 mm | 100 mm |
1712.04€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11507531
|
Thermo Scientific™
69008-057726 |
8 μm | 7,7 mm | 50 mm |
699.36€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11517531
|
Thermo Scientific™
69008-903027 |
8 μm | 3 mm | 5 mm |
331.36€
2 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Fabriquées selon un procédé exclusif et soumises à des procédures strictes de contrôle qualité, les colonnes LC Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrate H+ sont utilisées pour le contre-ion approprié, afin de répondre aux exigences de vos applications. Chaque colonne est individuellement testée pour garantir une excellente reproductibilité entre les colonnes.
Ces colonnes à base de polymères pour l’analyse des glucides offrent certains avantages au chromatographe, notamment la stabilité de la température et du pH, ainsi qu’un vaste choix de solvants.- Conçues pour la détermination des glucides, saccharides, acides organiques et alcools
- Particules monodispersées efficaces et reproductibles
- Stables pour une longue durée de vie de la colonne, même à un faible pH et à haute température
Spécification
LC-MS | |
8 μm | |
Polymère sphérique microporeux |
725 psi (50 bars) | |
1 à 11 | |
Échange de ligands |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.