Learn More
Thermo Scientific™ Plaques HyperSep™ Cyano
Isolement optimisé de composés polaires à partir de matrices apolaires, avec ces plaques à puits et puits individuels SPE Cyano à polarité moyenne.
Marque:  Thermo Scientific™ 60300-824
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10783297
  • 454.36€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-06-2024
Description
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les plaques Thermo Scientific™ HyperSep™ Cyano à polarité moyenne sont moins rétentives que la silice ou le diol et sont optimisées pour l’isolement de composés polaires de matrices apolaires. Applications classiques :
  • Rétention des composés polaires de l’hexane et des huiles
  • Extraction en phase inverse des composés modérément polaires
Cartouches et plaques SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide HyperSep permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de chimies et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement le traitement de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système HyperSep-96 inclut des adsorbants d’extraction en phase solide classiques sous forme de plaque à 96 puits fournissant une analyse rapide sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en paquets de 100 puits individuels et en plaques pré-assemblées.
Spécification
Spécification
Plaque de 96 puits amovibles Cyano 100 mg/1 ml, 1/boîte
Rétention de composés polaires à partir de matrices apolaires
HyperSep
Plaque à puits d’extraction en phase solide
100 mg
40 à 60 μm
HyperSep Cyano
1 ml