Learn More
Thermo Scientific™ Plaques de diol HyperSep™
Obtenez une excellente extraction en phase normale des composés polaires avec ces plaques à puits SPE de diol et ces puits individuels.
Marque: Thermo Scientific™ 60300-631
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer de façon significative la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
L’adsorbant utilisé dans les plaques de diol Thermo Scientific™ HyperSep™ présente de courtes chaînes alkyles avec des groupes fonctionnels polaires et est idéal pour l’isolement des composés polaires. Exemples d’applications :
- Extraction en phase normale de composés polaires
- Purification de composés polaires
Cartouches et plaques pour SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide HyperSep permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de chimies et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du marché, permettant ainsi d’effectuer efficacement les opérations de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système HyperSep-96 inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque de 96 puits fournissant une analyse rapide sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques 96 puits HyperSep offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec les différents constituants chimiques en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en paquets de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.
Spécification
Plaque à 96 puits amovibles à diol 25 mg/1 ml, 1/pqt | |
Extraction et purification des composés polaires | |
HyperSep | |
Plaque à 96 puits |
25 mg | |
40 à 60 μm | |
HyperSep Diol | |
1 mL |