Learn More
Thermo Scientific™ Produits de SPE dispersive HyperSep™ (QuEChERS)
Gagnez du temps et réalisez des déterminations de pesticides plus précises grâce à l’utilisation de ces produits SPE Dispersive préparés à l'avance pour purification QuEChERS.
Marque:  Thermo Scientific™ 60105-332
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg
Code produit. 12603085
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Les méthodes de SPE Dispersive QuEChERS offrent une approche pratique et efficace d’extraction et de purification des résidus de pesticides dans les aliments et autres matrices complexes. La méthode QuEChERS présente de nombreux avantages : récupérations élevées, résultats précis, débit de l’échantillon élevé, faible consommation de solvants et verrerie, main d’œuvre et encombrement moindres, coûts de réactifs inférieurs.
Les produits de purification SPE Dispersive Thermo Scientific™ HyperSep sont disponibles dans toute une gamme de combinaisons d’adsorbants préparés à l’avance, chacun contenant les adsorbants appropriés pour obtenir la meilleure purification d’analytes extraits à l’aide des méthodes QuEChERS.
Les produits de purification SPE HyperSep Dispersive contiennent du PSA (amine primaire/secondaire) pour l’élimination des acides organiques et des pigments polaires, entre autres. Certains produits couplent le PSA avec de la C18 avec “end-capping” pour l’élimination de la plupart des lipides et stérols, ou avec du carbone graphité pour l’élimination des stérols et des pigments comme la chlorophylle. Tout un éventail de formats de tubes et de poids de lits est disponible pour les différentes tailles d’échantillons.
Tous les produits de SPE dispersive HyperSep sont pré-préparés et optimisés pour cette méthode, afin de vous offrir les avantages suivants :
  • Gain de temps précieux
  • Optimisation des résultats d’analyses, en raison de la cohérence des produits et d’un contrôle qualité rigoureux
  • Obtenez des extraits plus purs et un nombre de pics plus faible grâce à l’utilisation de produits préparés à l'avance et de la meilleure qualité
Technique QuEChERS
Mise au point par l’Eastern Regional Research Center USDA en 2003, la technique QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) s’impose de plus en plus comme la méthode de choix pour l’extraction et le nettoyage de résidus de pesticides.
La méthode QuEChERS est un procédé en deux étapes : une extraction suivie d’une purification. Quatre variantes sont disponibles pour la méthode QuEChERS actuellement en cours d’utilisation :
  • La méthode QuEChERS d’origine utilise du chlorure de sodium afin d’améliorer l’extraction
  • La méthode Dispersive AOAC 2007.01 utilise de l’acétate de sodium sous forme d’un tampon, en remplacement du chlorure de sodium
  • La variante à double phase a recours aux techniques PSA et GCB pour supprimer les niveaux élevés de chlorophylle et de phytostérols dans l’extrait final, sans perte de pesticides planaires (molécules aromatiques polaires) à l’aide d’un mélange de solvants toluène / acétone (3:1)
  • La version européenne est similaire à la méthode AOAC, à l’exception de l’extraction qui utilise du chlorure de sodium, du citrate de sodium et du citrate disodique sesquihydraté au lieu de l’acétate de sodium
Spécification
Spécification
4 000 mg de sulfate de magnésium, 1 000 mg de chlorure de sodium, 50 pk
HyperSep
Préparation des échantillons Multipack QuEChERS
Méthode QuEChERS
Sulfate de magnésium anhydre, chlorure de sodium