Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyperSep™ pour SPE en ligne
Nettoyez et concentrez les analytes cibles en quelques minutes grâce à ces colonnes, qui associent les chimies SPE aux raccords et matériel de colonne HPLC traditionnels.
Marque:  Thermo Scientific™ 60312-302
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10629375
  • 505.75€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-06-2024
Description
Nettoyez et concentrez les analytes cibles en quelques minutes grâce aux produits SPE en ligne Thermo Scientific™ HyperSep™. Disponibles dans plusieurs formats pratiques, les colonnes utilisent des chimies HyperSep SPE courantes. Lorsqu’elles sont utilisées avec des systèmes HPLC classiques et des vannes de commutation appropriées, elles permettent :
  • l’élimination efficace des échantillons de contaminants, tels que les protéines ;
  • la purification et la concentration rapides et efficaces des composés cibles.
Les colonnes HPLC HyperSep pour SPE en ligne associent les chimies SPE aux raccords et matériel de colonne HPLC traditionnels.
Les colonnes HPLC HyperSep pour SPE en ligne sont disponibles avec les chimies SPE HyperSep suivantes :
HyperSep™ Retain™ PEP — pour la rétention d’analytes polaires et apolaires
HyperSep Retain-CX — pour la rétention d’analytes de base et apolaires
HyperSep Retain-AX — pour la rétention d’analytes acides et apolaires
HyperSep™ Hypercarb™ — pour la rétention d’analytes extrêmement polaires
Spécification
Spécification
HyperSep Retain-CX ; dia. int. de 3,0 mm
Système HPLC classique
HyperSep Retain CX
3,0 mm
Extraction en phase solide en ligne
HyperSep
Colonne HPLC en ligne