Learn More
Thermo Scientific™ Plaques à 96 puits SPE HyperSep™ Hypercarb™
Les plaques à 96 puits SPE uniques à base de carbone graphite offrent une rétention et une séparation des composés polaires, contrairement aux phases stationnaires à base de silice et de résine.
Marque: Thermo Scientific™ 60302-603
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer de façon significative la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les plaques à 96 puits SPE Thermo Scientific™ HyperSep Hypercarb sont dotées d’un matériau unique à base de carbone graphite qui retient les composés hautement polaires lorsque les colonnes de silice et de résine échouent. Les composés chimiques offrent une grande sélectivité pour les composés structurellement proches, et permet la séparation des composés en utilisant des solvants simples.
- Feuillets de Carbone graphite 100% poreux (PGC) présentant une sélectivité pour les composés structurellement proches, permettant la séparation de composés avec des solvants simples Stable sur la plage de pH 0 à 14
- Reproductibilité entre lots élevée
- Propriétés de forte rétention permettant l’utilisation de plus faibles quantités d'adsorbant pour les extraits concentrés Mécanisme d’interaction unique avec les molécules polaires
- Phase inverse hydrophobe ; adsorption en phase normale ; rétention polaire (PREG)
- 30 μm de granulométrie moyenne
- 250Å de taille de pores moyenne
Spécification
SPE individuelle Wells , le poids 50mg de lit | |
Retention of Highly Polar Compounds | |
HyperSep | |
Solid Phase Extraction Well Plate |
50 mg | |
30 pm | |
HyperSep Hypercarb | |
1 mL |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.