Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches HyperSep™ Phenyl
Obtenez une meilleure extraction des composés aromatiques et des analytes basiques grâce à ces cartouches SPE Phenyl offrant une sélectivité alternative pour la rétention des composés basiques.
Marque: Thermo Scientific™ 60108-389
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Dans les cartouches Thermo Scientific™ HyperSep™ Phenyl, la densité d’électrons du cycle aromatique offre une sélectivité différente de celle des autres adsorbants apolaires pour la rétention des composés basiques. Les cartouches sont couramment utilisées pour les interactions apolaires telles que :
- l’extraction de composés aromatiques ;
- l’extraction d’analytes basiques
Les cartouches d’extraction en phase solide Thermo Scientific™ HyperSep™ permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement les opérations de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système Thermo Scientific™ HyperSep-96™ inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque à 96 puits fournissant une analyse rapide sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en boîtes de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.
Spécification
6 ml | |
500 mg | |
Système Thermo Scientific HyperSep-96 | |
HyperSep | |
Cartouche d’extraction en phase solide | |
Boîte de 30 |
Poids du lit de 500 mg ; volume de colonne de 6 ml | |
Extraction de composés aromatiques et d’analytes basiques | |
40 à 60 μm | |
HyperSep Phenyl | |
6 ml |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.