Learn More
Thermo Scientific™ Racks de prélèvement pour collecteur de pression HyperSep™
Utilisez le rack de prélèvement qui correspond à la taille des tubes de prélèvement solides utilisés avec le collecteur de pression positive Thermo Scientific™ HyperSep™.
710.00€ - 1057.06€
Spécification
À utiliser avec (application) | Prélèvement d’extrait |
---|---|
Gamme de produits | HyperSep |
Type | Rack de prélèvement |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13426926
|
Thermo Scientific™
60104-268 |
Rack de prélèvement pour tubes de 16 mm, 1/boîte |
1057.06€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15280349
|
Thermo Scientific™
60104-269 |
Rack de prélèvement pour tubes de 13 mm, 1/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Utilisez le rack de collecte pour collecteur à pression positive Thermo Scientific™ HyperSep™ qui correspond à la taille des tubes de prélèvement utilisés. Le collecteur à pression positive HyperSep prépare jusqu’à 48 échantillons simultanément par extraction en phase solide (SPE). Les extraits sont recueillis dans des tubes de 13 ou 16 mm.
Le collecteur de pression positive HyperSep peut contenir jusqu’à 48 cartouches SPE. Les échantillons et les solvants, ajoutés à la cartouche SPE, sont extraits sous pression positive pour un débit constant à chaque position. Les extraits sont recueillis dans des tubes de 13 ou 16 mm. Ce collecteur SPE offre un moyen rapide, simple et robuste de préparer plusieurs échantillons pour l’analyse par chromatographie.
Consultez les produits associés si vous avez besoin de pièces de rechange pour l’un de ces accessoires pour collecteur de pression positive HyperSep.
Spécification
Prélèvement d’extrait | |
HyperSep | |
Rack de prélèvement |