Learn More
Thermo Scientific™ Plaques HyperSep™ Retain AX
Obtenez une meilleure récupération des analytes acides grâce aux plaques HyperSep Retain AX.
299.00€ - 375.67€
Spécification
À utiliser avec (application) | Analysis of THC and its Metabolites |
---|---|
Granulométrie | 30 to 50 μm |
Gamme de produits | HyperSep |
Adsorbant | HyperSep Retain AX |
Type | 96-well Plate |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13486976
|
Thermo Scientific™
60306-404 |
Plaque à 96 puits fixes Retain AX 60 mg/2 ml, 1/boîte |
375.67€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13476976
|
Thermo Scientific™
60306-403 |
Retain AX 30 mg/2 mL 96 Fixed Well Plate, 1 pk |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10073584
|
Thermo Scientific™
60303-407 |
Retain AX 30 mg/1 mL 96 Removable Well Plate, 1 pk |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Obtenez des rétentions supérieures pour les analytes acides grâce aux plaques Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX. Elles sont garnies d’un matériau DVB en polystyrène hautement poreux haute capacité, ultra pur, partiellement modifié avec des groupes fonctionnels d’amine quaternaire. Leur utilisation pour la préparation d’échantillons par SPE peut améliorer de façon significative la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Largement utilisés dans l’analyse médico-légale et clinique du THC et de ses métabolites, les puits SPE HyperSep Retain sont conformes aux configurations standard du secteur et garantissent une grande efficacité des traitements de routine par vide, pressions positives ou centrifugations.- Récupérations élevées et cohérentes
- Idéales pour de grands échantillons
- Préparation des échantillons et développement de méthodes simples et rapides
- Préparation d’échantillons reproductibles et fiables au format traditionnel
- Stabilité de pH 0 à 14
- Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits
Spécification
Analysis of THC and its Metabolites | |
HyperSep | |
96-well Plate |
30 to 50 μm | |
HyperSep Retain AX | |
1 Pack |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.