Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches HyperSep™ Silica
Retenez les analytes dans des matrices apolaires et séparez des composés de structure très similaire grâce à ces cartouches SPE en silice.
Marque:  Thermo Scientific™ 60108-852
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 13496936
  • 870.57€ / 10 pièces
Expédition estimée: 06-05-2024
Description
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les cartouches Thermo Scientific™ HyperSep™ Silica se caractérisent par un adsorbant polaire principalement utilisé pour retenir les analytes dans des matrices apolaires et peuvent séparer efficacement les composés de structure très similaire. Applications classiques :
  • Extraction de composés polaires, y compris aldéhydes, amines, médicaments, pesticides et herbicides
  • Extraction de caroténoïdes, de vitamines liposolubles, d’aplatoxines dans les matrices alimentaires
  • Extraction d’acides gras et de phospholipides
Le matériau à base de silice de haute qualité, utilisé dans les cartouches SPE HyperSep Silica, adsorbe les analytes à partir de solvants apolaires, comme les hydrocarbures, les esters et les éthers moins polaires. L’adsorbant peut également être utilisé comme échangeur de cations de force intermédiaire en milieu aqueux.
Cartouches et plaques SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide Thermo Scientific™ HyperSep™ permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de chimies et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement le traitement de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système Thermo Scientific™ HyperSep-96™ inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque de 96 puits fournissant une analyse rapide, sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en paquets de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.
Spécification
Spécification
150 ml
70 000 mg
Système Thermo Scientific HyperSep-96
HyperSep
Cartouche d’extraction en phase solide
Boîte de 10
Cartouche de silice 70 g / 150 ml, 10/boîte
Rétention des analytes dans des matrices apolaires
40 à 60 μm
HyperSep Silica
150 ml