Learn More
Thermo Scientific™ Plaques SLE HyperSep™ (pH 7)
Technique de préparation d’échantillons rapide et efficace pour la suppression des phospholipides dans des matrices biologiques.
212.58€ - 234.77€
Spécification
À utiliser avec (application) | Élimination des phospholipides des matrices biologiques |
---|---|
Gamme de produits | HyperSep |
Adsorbant | Diatomite traitée spéciale HyperSep |
Type | Plaque SLE |
Volume (métrique) | 2 ml |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12200829
|
Thermo Scientific™
60109-300-2-7W |
Puits de 300 mg/2 ml, plaque à 96 puits, pH 7 |
234.77€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12200869
|
Thermo Scientific™
60109-500-2-7W |
Puits de 500 mg/2 ml, plaque à 96 puits, pH 7 |
233.95€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11899123
|
Thermo Scientific™
60109-200-2-7W |
Puits de 200 mg/2 ml, plaque à 96 puits, pH 7 |
212.58€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12200849
|
Thermo Scientific™
60109-400-2-7W |
Puits de 400 mg/2 ml, plaque à 96 puits, pH 7 |
234.77€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Bénéficiez d’une technique de préparation des échantillons rapide et efficace pour la suppression des phospholipides des matrices biologiques avec la méthode d’extraction SLE (extraction liquide / liquide sur support solide) Thermo Scientific™ HyperSep™.
Les plaques SLE HyperSep (pH 7) permettent d’effectuer la préparation d’échantillons de matrices biologiques via un protocole simple, rentable et efficace. L’objectif consiste à supprimer les phospholipides interférents, qui provoquent un certain nombre de problèmes lors de l’analyse des points finaux.
La technique SLE offre un certain nombre d’avantages par rapport aux techniques existantes de préparation d’échantillons (telles que l’extraction liquide / liquide et la précipitation des protéines) pour le traitement des matrices biologiques. Par rapport à la technique LLE, l’extraction SLE offre une meilleure reproductibilité et une meilleure récupération, des exigences réduites en matière de solvant et empêche l’émulsification qui est souvent associée à la technique d’extraction LLE. Elle se prête également à l’automatisation intégrale, ce qui n’est pas possible via l’extraction LLE. La technique SLE offre une meilleure propreté des extraits d’échantillons et une augmentation de la sensibilité par rapport aux techniques de précipitation des protéines, qui sont incapables d’éliminer les phospholipides.- Protocole simple, facile à utiliser
- Suppression des phospholipides
- Plus grande reproductibilité et récupération par rapport aux techniques LLE
Spécification
Élimination des phospholipides des matrices biologiques | |
Diatomite traitée spéciale HyperSep | |
2 ml |
HyperSep | |
Plaque SLE |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.