Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires d’extraction en phase solide (SPE) HyperSep™, puits vides
Ces puits d’1 ml vides sont utilisés avec les applications de plaques à 96 puits Thermo Scientific™ HyperSep.
34.87€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Produits HyperSep-96 et collecteurs compatibles |
---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10772527
|
Thermo Scientific™
60300-318 |
Puits vides |
34.87€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer de façon significative la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les puits de 1 ml vides Thermo Scientific™ HyperSep sont utilisés dans les applications de plaques à 96 puits HyperSep. Ils sont disponibles en configurations frittée ou non frittée, en boîte de 100.
Cartouches et plaques pour SPE HyperSepLes cartouches d’extraction en phase solide HyperSep permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement les opérations de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système HyperSep-96 inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque à 96 puits en fournissant une analyse rapide sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception innovante des plaques HyperSep à 96 puits offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthodes. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différents constituants chimiques d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en paquets de 100 puits individuels et en plaques pré-assemblées.
Spécification
Produits HyperSep-96 et collecteurs compatibles |