Learn More
Thermo Scientific™ Cônes d’extraction SPE HyperSep™ SpinTip Microscale, 1 à 10 µl
Obtenez une préparation plus rapide des échantillons avec une perte d’échantillon minimale grâce à ces pointes de micropipettes SPE et réalisez des séparations de volumes à partir de 100 nl.
Brand: Thermo Scientific™ 60109-405
Code nomenclature Nacres: NB.21
Additional Details : Poids : 0.10000kg
Description
Obtenez une préparation plus rapide des échantillons avec une perte d’échantillon minimale grâce à ces pointes SPE à micro-échelle Thermo Scientific™ HyperSep™ SpinTip et réalisez des séparations de volumes à partir de 100 nl.
Caractéristiques :Choix idéal pour les petits volumes d’échantillons ; une fente de 1 à 2 μm de large en bas permet le passage du liquide, mais retient le matériau chromatographique (20 à 30 μm).
- [bullet] Conception sans filtre éliminant tout volume mort
- [bullet] Pas de contamination par la matrice de support
- [bullet] Disponibles dans de nombreuses chimies appréciées
- [bullet] Spectrométrie de masse
- [bullet] Dessalage
- [bullet] Purification de protéines
- [bullet] MALDI
- [bullet] Électrophorèse
- [bullet] HPCE
- [bullet] HPLC
- [bullet] CEC
Specifications
C18 plus Hypercarb ; Volume de 1 à 10 ul | |
Micropipettes | |
HyperSep Hypercarb et C18 (mode mix) | |
1 à 10 µl |
Extraction en phase solide à micro-échelle | |
HyperSep | |
SpinTip |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.