Learn More
Thermo Scientific™ Cônes d’extraction SPE HyperSep™ SpinTip Microscale, 1 à 10 µl
Obtenez une préparation plus rapide des échantillons avec une perte d’échantillon minimale grâce à ces pointes de micropipettes SPE et réalisez des séparations de volumes à partir de 100 nl.
Marque:  Thermo Scientific™ 60109-403
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10662094
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
Obtenez une préparation plus rapide des échantillons avec une perte d’échantillon minimale grâce à ces pointes SPE à micro-échelle Thermo Scientific™ HyperSep™ SpinTip et réalisez des séparations de volumes à partir de 100 nl.
Caractéristiques :
Choix idéal pour les petits volumes d’échantillons ; une fente de 1 à 2 μm de large en bas permet le passage du liquide, mais retient le matériau chromatographique (20 à 30 μm).
  • [bullet] Conception sans filtre éliminant tout volume mort
  • [bullet] Pas de contamination par la matrice de support
  • [bullet] Disponibles dans de nombreuses chimies appréciées
Applications :
  • [bullet] Spectrométrie de masse
  • [bullet] Dessalage
  • [bullet] Purification de protéines
  • [bullet] MALDI
  • [bullet] Électrophorèse
  • [bullet] HPCE
  • [bullet] HPLC
  • [bullet] CEC
Spécification
Spécification
C4 ; Volume de 1 à 10 µl
Micropipettes
BioBasic C4
1 à 10 µl
Extraction en phase solide à micro-échelle
HyperSep
SpinTip