Learn More
Thermo Scientific™ Pointes d’extraction SPE à micro-échelle HyperSep™, 10 à 200 μl
Obtenez une préparation plus rapide des échantillons avec une perte d’échantillon minimale grâce à ces pointes de micropipettes SPE révolutionnaire.
237.00€ - 375.00€
Spécification
À utiliser avec (application) Extraction en phase solide à micro-échelle
À utiliser avec (équipement) Micropipettes
Gamme de produits HyperSep
Type Pointe
Volume (métrique) 10 à 200 µl
Consulter d'autres spécifications
Produits 9
Code produit Marque Adsorbant Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Adsorbant Prix Quantité et disponibilité  
10191213
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60109-209
BioBasic C18 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10566375
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60109-210
BioBasic C8 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10344083
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60109-211
BioBasic C4 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10775174
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60109-213
HyperSep Hypercarb et C18 (mode mix) Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10465363
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60109-214
HyperSep HILIC Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10055824
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60109-215
Trypsine HyperSep Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10652094
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60109-216
HyperSep Titanium Dioxide Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10516015
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60109-218
Dioxyde de zirconium HyperSep Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10223603
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60109-212
HyperSep Hypercarb Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Obtenez une préparation plus rapide des échantillons avec une perte d’échantillon minimale grâce à ces pointes de micropipettes SPE révolutionnaires et réalisez des séparations de volumes à partir de 100 nl.
Les pointes SPE à micro-échelle Thermo Scientific™ HyperSep™ sont disponibles dans de nombreuses chimies appréciées pour s’adapter à un large éventail d’applications. Elles sont dotées d’une pointe de micropipette unique dont le matériau chromatographique est directement relié à la surface interne. Aucune colle ou polymère n’est utilisé(e), de sorte qu’il n’y a pas de contamination provenant de la matrice de support.
Les pointes d’extraction en phase solide à micro-échelle HyperSep sont un choix idéal lorsque vous travaillez avec de petits volumes d’échantillons. Applications classiques :
  • Spectrométrie de masse
  • Dessalage
  • Purification des protéines
  • MALDI
  • Électrophorèse
  • HPCE
  • HPLC
  • CEC
Les pointes sont disponibles en capacités de 1-10 µl et 10-200 µl.
Spécification
Spécification
Extraction en phase solide à micro-échelle
HyperSep
10 à 200 µl
Micropipettes
Pointe
Documents
Product Certifications
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Pointes d’extraction SPE à micro-échelle HyperSep™, 10 à 200 μl