Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ BDS C8
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Pour obtenir une phase de haute qualité, désactivée vis-à-vis des bases, entièrement end-capped présentant une sélectivité similaire à celle d’une C18 mais avec une rétention légèrement moindre, utilisez les colonnes HPLC Thermo ScientificTM HypersilTM BDS C8. Ces colonnes économiques présentent une activité silanol réduite et offrent une fiabilité inégalée aux laboratoires d’AQ/CQ. Créée à partir de la silice Hypersil bien connue, la silice désactivée pour les bases est l’un des matériaux de remplissage disponibles les plus appréciés.
Pour les séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques améliorées, utilisez les colonnes Thermo ScientificTM Hypersil GOLDTM C8 comme alternative.
Protection pratique, économique et efficace.
- Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
- Il s’adapte aux supports Thermo Scientific™ UNIGUARD™ à raccord direct ou indépendants
Spécification
Spécification
Format de colonne | Cartouche de garde, 4/boîte |
Diamètre (métrique) | 2,1 mm |
Longueur (métrique) | 10 mm |
Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
Granulométrie | 5 μm |
pH | 2 à 8 |
Porosité | 130 Å |
Surface spécifique | 170 m²/g |
Température | 60°C |
Type d’USP | L7 |