Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ C4
Dotées d’une hydrophobicité inférieure aux colonnes C18 ou C8, les colonnes Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4 offrent une excellente sensibilité et une grande efficacité.
Marque: Thermo Scientific™ 25505-014001
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Pour des analytes très hydrophobes, obtenez des séparations plus rapides avec d’excellentes formes de pic grâce aux colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4. Dotées d’une hydrophobicité inférieure aux colonnes C18 ou C8, les colonnes Hypersil GOLD C4 offrent une excellente sensibilité et une grande efficacité.
Les colonnes Hypersil GOLD C4 assurent une sélectivité similaire à celle des colonnes C18 et C8, mais avec une rétention moindre.- Hydrophobicité moindre
- Séparations plus rapides
- Excellente forme de pic
- Haut rendement
- Sensibilité exceptionnelle
- Les colonnes de 1,9 μm de granulométrie permettent d’améliorer la vitesse et l’efficacité.
Spécification
Cartouche de protection, 4/boîte | |
Support Uniguard à raccord direct et indépendant | |
400 bar | |
2 à 8 | |
220 m²/g | |
L26 | |
Hypersil GOLD | |
5 % | |
Oui |
4 mm | |
10 mm | |
5 μm | |
175 Å | |
60°C | |
C4 | |
Silica | |
Phase inverse | |
Reversed Phase |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.