Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ Cyano
Sélectivité alternative avec hydrophobicité plus faible. Utilisez ces colonnes HPLC pour les séparations en phase normale et inverse.
Marque:  Thermo Scientific™ 25805-104630
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10019152
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Sélectivité alternative avec hydrophobicité plus faible. Utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil Gold™ Cyano pour les séparations en phase normale et phase inverse.
  • Excellente forme de pic
  • Sensibilité exceptionnelle
  • Moins de rétention pour une analyse plus rapide
Spécification
Spécification
Colonne analytique
100 mm
5 μm
175 Å
60°C
Cyano
Silice, sphérique, entièrement poreuse, ultrapure
Phase normale
Normal and Reversed Phase
4,6 mm
400 bars
2 à 8
220 m²/g
L10
Hypersil GOLD
4 %
Oui
Colonne analytique