Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ SAX
Analysez rapidement et efficacement les molécules organiques plus petites, y compris les nucléotides et les acides organiques, grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ SAX.
380.00€ - 1141.47€
Spécification
pH | 2 à 8 |
---|---|
Porosité | 175 Å |
Surface spécifique | 220 m²/g |
Température | 60°C |
Type d’USP | L14 |
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10477414
|
Thermo Scientific™
26305-104630 |
5 μm | 4,6 mm | 100 mm |
779.30€
4 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10629755
|
Thermo Scientific™
26305-154630 |
5 μm | 4,6 mm | 150 mm |
785.95€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10703786
|
Thermo Scientific™
26305-254630 |
5 μm | 4,6 mm | 250 mm |
828.08€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10392475
|
Thermo Scientific™
26303-154630 |
3 μm | 4,6 mm | 150 mm |
862.44€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10362645
|
Thermo Scientific™
26303-052130 |
3 μm | 2,1 mm | 50 mm |
825.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10754257
|
Thermo Scientific™
26302-152130 |
1,9 μm | 2,1 mm | 150 mm |
1141.47€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10259514
|
Thermo Scientific™
26302-102130 |
1,9 μm | 2,1 mm | 100 mm |
971.08€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10555255
|
Thermo Scientific™
26302-052130 |
1,9 μm | 2,1 mm | 50 mm |
1016.53€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10006844
|
Thermo Scientific™
26305-014001 |
5 μm | 4 mm | 10 mm |
422.68€
4 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10703697
|
Thermo Scientific™
26305-013001 |
5 μm | 3 mm | 10 mm |
443.02€
4 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10540126
|
Thermo Scientific™
26303-153030 |
3 μm | 3 mm | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10231275
|
Thermo Scientific™
26303-152130 |
3 µm | 2,1 mm | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10569155
|
Thermo Scientific™
26303-104630 |
3 μm | 4,6 mm | 100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10487414
|
Thermo Scientific™
26303-103030 |
3 μm | 3 mm | 100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10609025
|
Thermo Scientific™
26303-102130 |
3 μm | 2,1 mm | 100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10352525
|
Thermo Scientific™
26305-102130 |
5 μm | 2,1 mm | 100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10149084
|
Thermo Scientific™
26305-252130 |
5 μm | 2,1 mm | 250 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10417624
|
Thermo Scientific™
26305-253030 |
5 μm | 3 mm | 250 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10333065
|
Thermo Scientific™
26305-254030 |
5 μm | 4 mm | 250 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10417454
|
Thermo Scientific™
26305-052130 |
5 μm | 2,1 mm | 50 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10598195
|
Thermo Scientific™
26305-152130 |
5μ m | 2,1 mm | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10702337
|
Thermo Scientific™
26305-012101 |
5 μm | 2,1 mm | 10 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10609685
|
Thermo Scientific™
26303-014001 |
3μ m | 4 mm | 10 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10620056
|
Thermo Scientific™
26303-012101 |
3μ m | 2,1 mm | 10 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Analysez rapidement et efficacement les molécules organiques plus petites, y compris les nucléotides et les acides organiques, grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ SAX. Ces colonnes échangeuses d’anions forts d’amines quaternaires présentent une grande stabilité pour les phases mobiles aqueuses et à faible pH. Basées sur une silice de grande pureté liée à un ligand échangeuse d’ions, les colonnes LC Hypersil GOLD SAX offrent une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité.
À propos de la gamme de colonnes HPLC Hypersil GOLD- Excellente symétrie de pics
- Pics étroits pour une excellente efficacité
- Sensibilité accrue et résolution améliorée
- Reproductibilité exceptionnelle pour une chromatographie fiable, colonne après colonne
- Solutions de criblage à haut débit
- taille des particules de 1,9, 3 et 5 µm pour tous vos besoins de séparation
Specifications
2 à 8 | |
220 m²/g | |
L14 | |
2,5 % | |
Échange d’ions |
175 Å | |
60°C | |
Amine quaternaire | |
Échange d’ions |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.