Learn More
Thermo Scientific™ Colonne Hypersil™ ODS-2 C18
Excellente phase C18 pour un large éventail d’applications ; Constitue une référence globale pour de nombreuses méthodes existantes.
Marque: Thermo Scientific™ 31605-124630
613.87 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Haute efficacité et reproductibilité éprouvée
- Exceptionnellement fiables
- Séparation d’une vaste gamme de composés, notamment les composés apolaires, modérément polaires et lipophiles comme les triglycérides
- Fabriquées selon les directives de qualité ISO 9001-2000
Spécification
Analytique | |
120 mm | |
2 à 8 | |
220 m²/g | |
C18 | |
11% | |
Phase inverse |
4,6 mm de dia.int. | |
5 μm | |
80 Å | |
L1 | |
Silice | |
Phase inverse |