Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ Phenyl
À utiliser comme colonne à usage général avec sélectivité aromatique.
Marque: Thermo Scientific™ 30905-054630
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Séparez efficacement les composés aromatiques et modérément polaires grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl.
Les phases stationnaires classiques Hypersil sont considérées comme une norme dans l’industrie en matière de méthodes HPLC. Ayant fait leurs preuves comme outils analytiques efficaces, les phases Hypersil classiques sont bien établies et référencées dans les méthodes HPLC. Leur qualité est garantie par une fabrication conforme aux Directives qualité ISO 9001-2000.
Pour les séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques améliorées, utilisez les colonnes Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Phenyl comme alternative.
- Pour la séparation de certains composés aromatiques et composés modérément polaires
- Charactéristiques de rétention similaires à Hypersil MOS
- Sélectivité alternative à C8
Spécification
Colonne analytique | |
50 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
60°C | |
Phényl | |
Silice, sphérique, entièrement poreuse, de type A | |
Phase inverse | |
Reversed Phase |
4,6 mm | |
400 bar | |
2 à 8 | |
170 m²/g | |
L11 | |
Hypersil Classical | |
5% | |
Non |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.