Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ Phenyl
À utiliser comme colonne à usage général avec sélectivité aromatique.
Marque: Thermo Scientific™ 30905-304030
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Séparez efficacement les composés aromatiques et modérément polaires grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl.
Les phases stationnaires classiques Hypersil sont considérées comme une norme dans l’industrie en matière de méthodes HPLC. Ayant fait leurs preuves comme outils analytiques efficaces, les phases Hypersil classiques sont bien établies et référencées dans les méthodes HPLC. Leur qualité est garantie par une fabrication conforme aux Directives qualité ISO 9001-2000.
Pour les séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques améliorées, utilisez les colonnes Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Phenyl comme alternative.
- Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention. S’adapte aux supports Thermo Scientific UNIGUARD™ à raccord direct et indépendants
- Disponibles en paquets de 4
Caractéristiques de la phase solide Phényl
- Recommandées pour la séparation de certains composés aromatiques et modérément polaires
- Caractéristiques de rétention similaires à celles des colonnes Hypersil MOS
- Sélectivité alternative à la C8
Matériel nécessaire :
Supports Thermo Scientific Uniguard™ à raccord direct ou indépendants
Spécification
Colonne analytique | |
HPLC | |
400 bar | |
2 to 8 | |
170 m²/g | |
L11 | |
Hypersil Classical | |
5% | |
Non |
4,0 mm | |
300 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
60°C | |
Phényl | |
Silice, sphérique, entièrement poreuse, de type A | |
En phase inversée | |
Reversed Phase |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.