Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ PREP BDS C8
Passez à la LC préparative avec les colonnes HPLC Hypersil PREP C8 BDS qui offrent une sélectivité similaire à C18, mais avec une rétention réduite en échelle analytique et préparative.
140.38€ - 16329.29€
Spécification
pH | 2 à 8 |
---|---|
Porosité | 145 Å |
Surface spécifique | 185 m²/g |
Température | 60°C |
Type d’USP | L7 |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Granulométrie | Format de colonne | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Granulométrie | Format de colonne | Prix | Quantité et disponibilité | ||
16358916
|
Thermo Scientific™
40103-052130 |
2 mm | 50 mm | 3 μm | Colonne préparative, standard |
586.94€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16368916
|
Thermo Scientific™
40103-054630 |
4,6 mm | 50 mm | 3 μm | Colonne préparative, standard |
518.77€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16378916
|
Thermo Scientific™
40103-102130 |
2 mm | 100 mm | 3 μm | Colonne préparative, standard |
640.08€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16388916
|
Thermo Scientific™
40103-104630 |
4,6 mm | 100 mm | 3 μm | Colonne préparative, standard |
636.62€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16398916
|
Thermo Scientific™
40103-152130 |
2 mm | 150 mm | 3 μm | Colonne préparative, standard |
712.87€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16308926
|
Thermo Scientific™
40103-154630 |
4,6 mm | 150 mm | 3 μm | Colonne préparative, standard |
719.99€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16318926
|
Thermo Scientific™
40103-252130 |
2 mm | 250 mm | 3 μm | Colonne préparative, standard |
757.93€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16328926
|
Thermo Scientific™
40103-254630 |
4,6 mm | 250 mm | 3 μm | Colonne préparative, standard |
725.58€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16338926
|
Thermo Scientific™
40105-052130 |
2 mm | 50 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard |
504.91€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16348926
|
Thermo Scientific™
40105-054630 |
4,6 mm | 50 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard |
531.48€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16358926
|
Thermo Scientific™
40105-059070A |
10 mm | 50 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard |
1081.43€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16368926
|
Thermo Scientific™
40105-059270A |
20 mm | 50 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard |
1261.68€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16378926
|
Thermo Scientific™
40105-059270XL |
25 mm | 50 mm | 5 μm | Colonne préparative, XtendedLife |
4450.39€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16388926
|
Thermo Scientific™
40105-102130 |
2 mm | 100 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard |
652.79€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16398926
|
Thermo Scientific™
40105-104630 |
4,6 mm | 100 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard |
571.92€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16308936
|
Thermo Scientific™
40105-109070A |
10 mm | 100 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard |
1118.41€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16318936
|
Thermo Scientific™
40105-109270A |
20 mm | 100 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard |
2789.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16328936
|
Thermo Scientific™
40105-109270XL |
25 mm | 100 mm | 5 μm | Colonne préparative, XtendedLife |
6029.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16338936
|
Thermo Scientific™
40105-152130 |
2 mm | 150 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard |
616.98€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16348936
|
Thermo Scientific™
40105-154630 |
4,6 mm | 150 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard |
636.62€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16358936
|
Thermo Scientific™
40105-159070A |
10 mm | 150 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard |
1299.81€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16368936
|
Thermo Scientific™
40105-159270A |
20 mm | 150 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard |
3172.68€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16378936
|
Thermo Scientific™
40105-159270XL |
25 mm | 150 mm | 5 μm | Colonne préparative, XtendedLife |
6471.04€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16388936
|
Thermo Scientific™
40105-159370A |
30 mm | 150 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard |
5178.43€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16398936
|
Thermo Scientific™
40105-159370XL |
30 mm | 150 mm | 5 μm | Colonne préparative, XtendedLife |
8297.82€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16308946
|
Thermo Scientific™
40105-159570A |
50 mm | 150 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard |
11373.59€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16318946
|
Thermo Scientific™
40105-159570XL |
50 mm | 150 mm | 5 μm | Colonne préparative, XtendedLife |
15151.03€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16328946
|
Thermo Scientific™
40105-252130 |
2 mm | 250 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard |
659.73€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16338946
|
Thermo Scientific™
40105-254630 |
4,6 mm | 250 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard |
644.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16348946
|
Thermo Scientific™
40105-259070A |
10 mm | 250 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard |
1473.93€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16358946
|
Thermo Scientific™
40105-259270A |
20 mm | 250 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard |
3567.82€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16368946
|
Thermo Scientific™
40105-259270XL |
25 mm | 250 mm | 5 μm | Colonne préparative, XtendedLife |
6637.09€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16378946
|
Thermo Scientific™
40105-259370A |
30 mm | 250 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard |
6187.62€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16388946
|
Thermo Scientific™
40105-259370XL |
30 mm | 250 mm | 5 μm | Colonne préparative, XtendedLife |
9360.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16398946
|
Thermo Scientific™
40105-259570A |
50 mm | 250 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard |
12542.84€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16308956
|
Thermo Scientific™
40105-259570XL |
50 mm | 250 mm | 5 μm | Colonne préparative, XtendedLife |
16329.29€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16318956
|
Thermo Scientific™
40110-018823A |
10 mm | 8 mm | 10 μm | Pré-colonne |
140.38€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16328956
|
Thermo Scientific™
40110-019023A |
10 mm | 20 mm | 10 μm | Pré-colonne |
245.66€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16338956
|
Thermo Scientific™
40110-019323A |
10 mm | 30 mm | 10 μm | Garde 1/16 po |
297.69€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16348956
|
Thermo Scientific™
40110-019323B |
10 mm | 30 mm | 10 μm | Garde 1/8 po |
297.69€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16368956
|
Thermo Scientific™
40110-029323A |
20 mm | 30 mm | 10 μm | Garde 1/16 po |
491.32€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16378956
|
Thermo Scientific™
40110-029323B |
20 mm | 30 mm | 10 μm | Garde 1/8 po |
491.32€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16388956
|
Thermo Scientific™
40110-059070A |
10 mm | 50 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard |
972.84€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16398956
|
Thermo Scientific™
40110-059270A |
20 mm | 50 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard |
1134.59€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16308966
|
Thermo Scientific™
40110-059270XL |
25 mm | 50 mm | 10 μm | Colonne préparative, XtendedLife |
4468.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16318966
|
Thermo Scientific™
40110-109070A |
10 mm | 100 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard |
1006.34€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16328966
|
Thermo Scientific™
40110-109270A |
20 mm | 100 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard |
2509.49€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16338966
|
Thermo Scientific™
40110-109270XL |
25 mm | 100 mm | 10 μm | Colonne préparative, XtendedLife |
5137.21€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16348966
|
Thermo Scientific™
40110-159070A |
10 mm | 150 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard |
1168.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16358966
|
Thermo Scientific™
40110-159270A |
20 mm | 150 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard |
2856.11€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16368966
|
Thermo Scientific™
40110-159270XL |
25 mm | 150 mm | 10 μm | Colonne préparative, XtendedLife |
5852.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16378966
|
Thermo Scientific™
40110-159370A |
30 mm | 150 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard |
4659.67€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16388966
|
Thermo Scientific™
40110-159370XL |
30 mm | 150 mm | 10 μm | Colonne préparative, XtendedLife |
7998.93€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16398966
|
Thermo Scientific™
40110-159570A |
50 mm | 150 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard |
10237.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16308976
|
Thermo Scientific™
40110-159570XL |
50 mm | 150 mm | 10 μm | Colonne préparative, XtendedLife |
14008.83€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16318976
|
Thermo Scientific™
40110-259070A |
10 mm | 250 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard |
1325.58€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16328976
|
Thermo Scientific™
40110-259270A |
20 mm | 250 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard |
3213.12€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16338976
|
Thermo Scientific™
40110-259270XL |
25 mm | 250 mm | 10 μm | Colonne préparative, XtendedLife |
5865.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16348976
|
Thermo Scientific™
40110-259370A |
30 mm | 250 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard |
5570.29€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16358976
|
Thermo Scientific™
40110-259370XL |
30 mm | 250 mm | 10 μm | Colonne préparative, XtendedLife |
8743.08€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16368976
|
Thermo Scientific™
40110-259570A |
50 mm | 250 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard |
11289.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16378976
|
Thermo Scientific™
40110-259570XL |
50 mm | 250 mm | 10 μm | Colonne préparative, XtendedLife |
15066.12€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16358956
|
Thermo Scientific™
40110-029023A |
20 mm | 20 mm | 10 μm | Colonne de protection |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Faites évoluer la méthode LC analytique à préparative avec la colonne HPLC préparative en phase inverse Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS C8. Nos colonnes sont disponibles dans plusieurs dimensions, y compris une option pour le matériel XtendedLife qui améliore la durée de vie des colonnes en maintenant un lit fixe uniforme. Avec une sélectivité similaire aux colonnes C18 et un ordre d’élution prévisible, les colonnes C8 avec désactivation de bases pour activité silanol réduite sont idéales pour les analytes avec une hydrophobicité moyenne ou lorsqu’une phase moins hydrophobe est nécessaire pour obtenir une rétention optimale. L’hydrophobicité plus faible permet aux composés de s’éluer plus rapidement, produisant ainsi des séparations plus rapides.
Sélectivité similaire et rétention inférieure à celle des colonnes C18
- Rétention et séparation réussies d’analytes modérément hydrophobes.
- Idéales pour les acides gras, trop hydrophobes pour une analyse à l’aide des colonnes C18.
- Silice désactivée vis-à-vis des bases.
- Sélectivité C8 (USP L7).
- Stabilité de pH 2 à 8.
- Température maximale de 60°C.
Séparations plus rapides
- Rendement analytique plus élevé par rapport à la chimie de chaîne alkyle C18.
- Élution plus rapide des composés en raison des interactions hydrophobes réduites.
Options matérielles pour colonnes HPLC préparatives - basées sur le diamètre interne de la colonne (dia. int.) et les besoins en performances de la colonne.
Matériel à bride standard et filetage standard
- Conçus pour des applications standard, garnis d’une manière professionnelle et robuste pour fournir des produits polyvalents pour une utilisation courante.
- Matériel fileté standard pour colonne de dia. Int. < 40 mm.
- Matériel à bride standard pour colonne de dia. Int. ≥ 40 mm.
- Le matériel standard peut être modifié sur demande pour être compatible avec la SFC.
Matériel XtendedLife
- Améliore la durée de vie de la colonne en intégrant un système de compression axiale dynamique (CAD) interne, garantissant ainsi que le lit de culture est toujours rempli de façon homogène.
- Compatible avec la SFC et disponible dans des dimensions allant jusqu’à 50 mm de dia. int.
Les pré-colonnes préparatives sont un moyen éprouvé et rentable de prolonger la durée de vie de votre colonne de préparation. Nos pré-colonnes préparatives nécessitent l’utilisation d’un support de garde préparatif.
Commandes spécifiques du client
- Si vous utilisez actuellement une phase stationnaire Thermo Scientific et que vous souhaitez l’obtenir dans une échelle préparative non présentée ou que vous souhaitez déterminer une dimension de colonne spécifique, nous serions heureux de prendre en compte vos exigences.
- Veuillez contacter votre responsable de compte local pour les commandes spécifiques du client.
- Les colonnes personnalisées ne sont pas admissibles aux retours.
Specifications
2 à 8 | |
185 m²/g | |
L7 | |
Silice sphérique, entièrement poreuse, désactivée vis-à-vis des bases | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
145 Å | |
60°C | |
C8 | |
7 % | |
Oui |