Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC silice Hypersil™, granulométrie de 5 μm
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsCode nomenclature Nacres: SB.54
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Excellente reproductibilité entre les lots
- Particules sphériques présentant une faible distribution de taille
- Longue durée de vie de la colonne
- Haute performance et efficacité de la colonne
Informations sur la commande
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Également disponible en 10 μm. Pour plus d’informations, veuillez contacter le Service Client.
Spécification
Spécification
Format de colonne | Colonne préparative |
Diamètre (métrique) | 10 mm |
Longueur (métrique) | 250 mm |
Granulométrie | 5 μm |
pH | 2 à 8 |
Porosité | 120 Å |
Surface spécifique | 170 m²/g |
Type d’USP | L3 |
Phase stationnaire | Silice |
Matériau de remplissage | Silice |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC silice Hypersil™, granulométrie de 5 μm >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu