Learn More
Terumo™ Aiguilles hypodermiques stériles à usage unique Agani™
Réalisez des procédures aussi indolores que possible avec des aiguilles en acier inox extrêmement tranchantes et fiables. Les aiguilles hypodermiques stériles à usage unique Terumotrade; Aganitrade; sont dotées d’une conception à double biseau unique et sans latex pour un maximum de confort.
Marque: Terumo™ 8AN2716R1
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.09900kg
Description
- En acier inox, PP, résine époxy et huile de diméthyl silicone
- Toutes les aiguilles sont fournies stériles emballées dans des sachets à décoller inviolables
- Système de code couleur simple qui permet une identification aisée des tailles requises
- Utilisation avec une large gamme de seringues stériles
- Les aiguilles sont stérilisées à l’oxyde d’éthylène à un niveau garanti de stérilité d’au moins 10-6 Classe IIa ; Produit stérile conformément à la norme DDM 93/42/CEE
- Marquage CE et sans latex
- Fournies en boîtes de 100 aiguilles
Spécification
Classe IIa, produit stérile conforme à la norme MDD 93/42/CEE | |
Gris | |
0,4 mm | |
16 mm | |
Oui | |
11° régulier | |
Stérile |
Huile de silicone diméthyl, Résine époxy, Polypropylène, Acier inoxydable | |
27 G | |
Oui | |
Aiguille hypodermique stérile à usage unique | |
100/boîte | |
Seringues stériles |