Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyPURITY™ C18, granulométrie de 3 μm
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10mm
10 mm
30 mm
50 mm
100mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Granulométrie:
3 μm
3µm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Description
Les colonnes HPLC Thermo Scientific TM HyPURITYTM C18 sont disponibles dans des dimensions limitées. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client.
- Colonnes C18 hautement caractérisées, testées et validées
Informations de commande :
d’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
Spécification
Spécification
Format de colonne | Colonne analytique |
Diamètre (métrique) | 4,6 mm |
À utiliser avec | LC-MS |
Longueur (métrique) | 50 mm |
Granulométrie | 5 μm |
pH | 1 à 9 |
Porosité | 190 Å |
Surface spécifique | 200 m²/g |
Type d’USP | L1 |
Phase stationnaire | C18 |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyPURITY™ C18, granulométrie de 3 μm >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu