Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyPURITY™ C18, granulométrie de 3 µm
Les colonnes HPLC Thermo Scientific TM HyPURITYTM C18 sont disponibles dans des dimensions limitées. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client.
Marque: Thermo Scientific™ 22103-103030
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Les colonnes HPLC Thermo Scientific TM HyPURITYTM C18 sont disponibles dans des dimensions limitées. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client.
- Colonnes C18 complètement caractérisées, testées et validées
Spécification
3 mm | |
100mm | |
1 - 9 | |
200m ² / g | |
HyPURITY C18 | |
13% | |
Oui |
LC/MS | |
3 μm | |
190A | |
L1 | |
Silica | |
Phase inverse | |
Reversed Phase |