Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyPURITY™ C18, granulométrie de 3 μm Code produit.: 10648615
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyPURITY™ C18, granulométrie de 3 μm
Code produit. 10648615 Tous les produits Thermo Scientific Produits
150 mm, 2,1 mm, 3 μm, 1 pièce
Click to view available options
Longueur (métrique):
10mm
10 mm
30 mm
50 mm
100mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Granulométrie:
3 μm
3µm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Code produit. 10648615
Marque: Thermo Scientific™ 22103152130
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Les colonnes HPLC Thermo Scientific TM HyPURITYTM C18 sont disponibles dans des dimensions limitées. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service Client.
Les colonnes HPLC Thermo Scientific TM HyPURITYTM C18 sont disponibles dans des dimensions limitées. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client.
  • Colonnes C18 hautement caractérisées, testées et validées
Informations de commande :
d’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) 2,1 mm
À utiliser avec LC-MS
Longueur (métrique) 150 mm
Granulométrie 3 μm
pH 1 à 9
Porosité 190 Å
Surface spécifique 200 m²/g
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 13 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyPURITY™ C18, granulométrie de 3 μm >