Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyPURITY™ C18, granulométrie de 3 µm
Les colonnes HPLC Thermo Scientific TM HyPURITYTM C18 sont disponibles dans des dimensions limitées. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client.
Marque: Thermo Scientific™ 22103-012101
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Les colonnes HPLC Thermo Scientific TM HyPURITYTM C18 sont disponibles dans des dimensions limitées. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client.
- Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
- Il s’adapte aux montures Thermo Scientific UNIGUARD à raccord direct ou indépendantes
Features of HyPURITY Solid Phase
- Silice de haute qualité et ultra-pure
- Colonnes C18 hautement caractérisées, testées et validées
Spécification
13% | |
3µm | |
190A | |
2,1 mm | |
Support Uniguard à raccord direct et indépendant | |
L1 |
1 - 9 | |
10mm | |
200 m²/g | |
2,1 mm | |
oui | |
HyPURITY |