Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyPURITY™ C8, granulométrie de 5 µm
Les colonnes HPLC Thermo Scientific TM HyPURITYTM C8 sont disponibles dans des dimensions limitées. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client.
Marque: Thermo Scientific™ 22205-152130
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Les colonnes HPLC Thermo Scientific TM HyPURITYTM C8 sont disponibles dans des dimensions limitées. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client.
Informations de commande :
D’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service Client.
Informations sur la commande
D’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service Client.
Spécification
Analytical Column | |
150 mm | |
2 to 9 | |
200 m²/g | |
C8 | |
8% | |
Yes |
2,1 mm | |
5 μm | |
190 Å | |
L7 | |
Silica | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase |