Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyPURITY™ C8, granulométrie de 5 µm
Les colonnes HPLC Thermo Scientific TM HyPURITYTM C8 sont disponibles dans des dimensions limitées. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client.
Marque: Thermo Scientific™ 22205-153030
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Les colonnes HPLC Thermo Scientific TM HyPURITYTM C8 sont disponibles dans des dimensions limitées. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client.
Informations de commande :
D’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service Client.
Spécification
Analytical Column | |
LC-MS | |
5 μm | |
190 Å | |
L7 | |
Silica | |
Phase inverse | |
Reversed Phase |
3 mm | |
150 mm | |
2 à 9 | |
200 m²/g | |
C8 | |
8 % | |
Oui |