Learn More
Escherichia coli O157 Mouse anti-E. coli, Clone: 9.88, Abnova™
Code produit 16043336
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16043336 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16043336 Fournisseur Abnova Code fournisseur MAB15086.100ug
 Article restreint
Expédition estimée: 26-10-2026
Mouse Monoclonal Antibody
Mouse monoclonal antibody raised against Escherichia coli O157.
  • High specificity
  • High reactivity
Spécification
Antigène Escherichia coli O157
Applications Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone 9.88
Conjugué Unconjugated
Description Mouse monoclonal antibody raised against Escherichia coli O157.
Dilution Immunofluorescence (1-2 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formule In 10 mM PBS (0.05% BSA, 0.05% sodium azide).
Espèces hôtes Mouse
Immunogène A crude sonicate of Escherichia coli O157.
Méthode de purification PEG precipitation
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles E. coli
Contenu et stockage Store at 4°C.
Forme Liquid
Isotype IgM κ
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only (RUO)