Learn More
Brady™ Imprimante industrielle i3300 - Version EU avec suite Identification en laboratoire de Brady Workstation
L’imprimante industrielle BradyPrinter i3300 peut imprimer un large éventail de panneaux et d’étiquettes en monochrome. Imprimez facilement des étiquettes pour identifier les fils, produits, échantillons de laboratoire et installations.
Marque: Brady™ 241131
1372.75 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21674" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 7.51000kg
Description
Scénario d’impression d’étiquettes idéal grâce à l’imprimante d’étiquettes industrielle BradyPrinter i3300 : étiquettes et rubans à enclencher, sans étalonnage et ni gaspillage d’étiquettes vierges.- Imprimante d’étiquettes industrielle de volume moyen, idéale pour l’identification de tout élément dans l’ensemble de votre établissement, des fils et panneaux aux étiquettes de sécurité et des installations
- La technologie Print Smart permet à l’imprimante d’imprimer sur la première étiquette : même sur les étiquettes thermorétractables et les petites étiquettes
- Changement en un éclair : les rouleaux d’étiquette et les rubans s’enclenchent de manière infaillible en 20 secondes
- En ce qui concerne les options, cette imprimante imprime sur plus de 825 pièces et 70 options de matériaux pour assurer l’identification dans toute l’installation
- Livrée avec la suite logicielle Brady Workstation PWID adaptée à votre équipement pour rendre encore plus simple la création d’étiquettes
- Installation sans stress : contactez notre équipe d’assistance technique Brady pour programmer un rendez-vous téléphonique gratuit pour vous assister dans la configuration
Spécification
Écran tactile LCD couleur | |
305 x 231 mm | |
Avec Wi-Fi | |
101,60 mm/s | |
100/240 V, 50/60 Hz |
Transfert thermique | |
Monochrome | |
Cette imprimante i3300 est fournie dans une boîte en carton. Elle est livrée avec un cordon d’alimentation, une station de travail Brady LAB, un câble USB, un CD du produit contenant le manuel, un kit de nettoyage et un guide de démarrage rapide imprimé | |
300 dpi |