missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ICA1L Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13466287
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13466287 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13466287 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA531768

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: A431. Predicted reactivity: Mouse (90%), Rat (89%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

ICA1L is a protein coding gene and gene ontology (GO) annotation includes acrosomal vesicle; protein domain specific binding; spermatid development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène ICA1L
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Expression ICA1L
Numéro d’ordre du gène Q8NDH6
Alias de gène 1700030B17Rik; ALS2CR14; Als2cr15; amyotr; amyotrophic lateral sclerosis 2 (juvenile) chromosome region, candidate 14; amyotrophic lateral sclerosis 2 (juvenile) chromosome region, candidate 15; amyotrophic lateral sclerosis 2 chromosomal region candidate gene 14 protein; Amyotrophic lateral sclerosis 2 chromosomal region candidate gene 15 protein; amyotrophic lateral sclerosis 2 chromosomal region candidate gene 15 protein homolog; ICA1L; Ica69-related protein; islet cell autoantigen 1 like; islet cell autoantigen 1, 69kDa-like; islet cell autoantigen 1,69kDa-like; islet cell autoantigen 1-like; islet cell autoantigen 1-like protein
Symboles de gène(s) ICA1L
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human ALS2CR15. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 130026
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.