Learn More
Étalon de manganèse pour ICP/MS, qualité Claritas PPT, SPEX CertiPrep™
Code produit. 10318633 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
125 ml
Conditionnement:
125mL
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10318633
Marque: SPEX Certiprep CLMS1
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Ce10μg/ml
Dy10μg/ml
Er10μg/ml
Eu10μg/ml
Gd10μg/ml
Ho10μg/ml
La10μg/ml
Lu10μg/ml
Nd10μg/ml
Pr10μg/ml
Sc10μg/ml
Sm10μg/ml
Tb10μg/ml
Th10μg/ml
Tm10μg/ml
Y10μg/ml
Yb10 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Multi-Element Solution 1
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
Technique ICP-MS
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type de solution Standard Solution
Type ICP/ICP-MS Standard
Solvent or Matrix 5% HNO3
Quantité 125 ml
Qualité Trace ICP/ICP-MS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Chaque composant à 10 μg/ml dans 5 % de HNO3 :
Cérium
Dysprosium
Erbium
Europium
Gadolinium
Holmium
Lanthane
Lutécium
Néodyme
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire