Learn More
Solution standard B de vérification de mémoire ICP-MS pour 6020 CLP-M, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7051116
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
500mL
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11338468
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 040488.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau ICP-MS Memory Check Standard solution B for 6020 CLP-M
Densité 1.0 g/mL
Forme physique Liquide
Concentration Matrix: 2% HNO3/tr. F-/tr. tartaric acid
Numéro MDL MFCD00803323
Numéro UN UN3264
Quantité 100 ml
Qualité Specpure