Learn More
Solution étalon A ICP-MS Stock pour 200,8, Rév 4,4, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | ICP-MS Stock Standard solution A for 200.8 |
| Note relative au nom | Rev. 4.4 |
| Forme physique | Liquide |
| Concentration | Matrix: 5% HNO3/tr. tartaric acid |
| Numéro MDL | MFCD00803326 |
| Numéro UN | UN3264 |
| Quantité | 100 ml |
| Qualité | Specpure |