Learn More
Sampling Systems™ Ruban en ID
Identifiez rapidement le statut d’un conteneur pour l’empêcher d’être utilisé par erreur. Le ruban d’identification Sampling Systems™ permet d’étiqueter facilement les récipients, les palettes et les sachets avec un ruban très visible.
Marque: Sampling Systems™ 8221A-01
Informations supplémentaires : Poids : 0.54720kg
Description
- À utiliser avec les distributeurs de ruban standard
- Adhésif haute résistance
- 10 rouleaux par boîte
Spécification
Rouleau d’adhérence de résistance moyenne | |
Rouleau d’identification étiqueté | |
10/Bte | |
66 mm |
Rouge | |
Rouleau de ruban de 66 mm de long, marqué “Quarantaine” | |
66 x 50 mm | |
50 mm |