missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IgG Goat anti-Mouse, Clone: RMG07, Abnova™

Code produit 16168839
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16168839 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16168839 Fournisseur Abnova Code fournisseur MAB12777.100ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Goat monoclonal antibody raised against full length native mouse IgG.

Spécification

Antigène IgG
Applications ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (PFA fixed), Immunoprecipitation
Classification Monoclonal
Clone RMG07
Conjugué Unconjugated
Description Goat monoclonal antibody raised against full length native mouse IgG.
Dilution ELISA (0.05 ug/mL-1 ug/mL) Flow Cytometry Immunocytochemistry Immunohistochemistry (0.5 ug/mL-2 ug/mL) Immunoprecipitation The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formule In PBS (50% glycerol, 1% BSA, 0.09% sodium azide)
Alias de gène IgG1/Igh-4/VH7183
Symboles de gène(s) Ighg1
Espèces hôtes Goat
Immunogène Native purified mouse IgG.
Méthode de purification Protein G purification
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 16017
Spécificité du test This antibody reacts to Mouse IgG, including IgG1, IgG2a, IgG2b, and IgG3. No cross reactivity with IgM, IgA, IgE, human IgG, rat IgG, or rabbit IgG.
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.