Learn More
Abnova™ Sonde FISH de translocation ISFH/BCL10 DY
Sondes FISH marquées pour l’identification de translocation génétique à l’aide de la technique d’hybridation in situ fluorescente.
Marque: Abnova™ FT0025.200uL
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Spécification
Stocker à 4°C dans l’obscurité | |
Hybridation fluorescente in situ (cellule) | |
IGH,IGHDY1,MGC72071,MGC88774 | |
3492 ; 8915 | |
200 μl |
Tube | |
Locus lourd d’immunoglobuline | |
IGH | |
ADN/ARN | |
Liquide |