Learn More
Abnova™ Sonde FISH de translocation ISFH/CCND1 DY
Sondes FISH marquées pour l’identification de translocation génétique à l’aide de la technique d’hybridation in situ fluorescente.
Marque:  Abnova™ FT0020.200uL
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Code produit. 16013575
  • 2210.00€ / 200µL
Expédition estimée: 02-08-2022
Spécification
Liquide
IGH,IGHDY1,MGC72071,MGC88774
IGH
ADN/ARN
Hybridation fluorescente in situ (cellule)
3492 ; 595
Locus lourd d’immunoglobuline
200 µl