Learn More
Abnova™ Sonde FISH de translocation ISFH/FOXP1 DY
Sondes FISH marquées pour l’identification de translocation génétique à l’aide de la technique d’hybridation in situ fluorescente.
Marque:  Abnova™ FT0015.200uL
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Code produit. 16013565
  • 2210.00€ / 200µL
Expédition estimée: 29-07-2022
pour voir le stock disponible 
Includes: Contre-colorant DAPI (1500 ng/ml) 125 μL pour chaque sonde FISH de 100 μL
Spécification
Liquide
FISH-Ce
Contre-colorant DAPI (1500 ng/ml) 125 μL pour chaque sonde FISH de 100 μL
Contre-colorant DAPI (1500 ng/ml) 125 μL pour chaque sonde FISH de 100 μL
3492/27086
200 μl