missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ IGSF3 Isoform 2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13239498
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13239498 100 μL 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13239498 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA522244

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: 293T, A431, H1299, HeLa, HepG2, Molt-4, Raji. Predicted reactivity: Mouse (92%), Rat (92%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

The protein encoded by this gene is an immunoglobulin-like membrane protein containing several V-type Ig-like domains. A mutation in this gene has been associated with bilateral nasolacrimal duct obstruction (LCDD). [provided by RefSeq, Jun 2016].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène IGSF3 Isoform 2
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Expression IGSF3
Numéro d’ordre du gène O75054
Alias de gène EWI3; EWI-3; Glu-Trp-Ile EWI motif-containing protein 3; IGSF3; immunoglobin superfamily, member 3; immunoglobulin superfamily member 3; KIAA0466; LCDD; MGC117164; RP4-781D12.1; V8
Symboles de gène(s) IGSF3
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein encompassing a sequence within the Extracellular domain of human IGSF3. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3321
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.