missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ IKAROS Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 15568172
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15568172 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15568172 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA547682

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Goat Polyclonal Antibody

In direct ELISAs and Western blots, less than 1% cross-reactivity with recombinat human (rh) ZIC-1, rhZNF-24, and rhZNF-206 is observed. Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.

DNA-binding protein IKAROS functions in the specification and the maturation of the T lymphocyte. It also interacts with a critical control element in the terminal deoxynucleotidyl transferase promoter as well as with the promoters for other genes expressed during early stages of B-cell and T-cell development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène IKAROS
Applications ChIP Assay, Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 0.2 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 5% trehalose and No Preservative
Expression IKZF1
Numéro d’ordre du gène Q13422
Alias de gène 5832432G11Rik; CLL-associated antigen KW-6; CVID13; DNA-binding protein Ikaros; hIk-1; hlk-1; Hs.54452; IK1; IKAROS; IKAROS family zinc finger 1; IKAROS family zinc finger 1 (Ikaros); ikaros family zinc finger protein 1; IKZF1; KAROS family zinc finger 1 (Ikaros); LYF1; LyF-1; Lymphoid transcription factor LyF-1; mKIAA4227; PPP1R92; PRO0758; protein phosphatase 1, regulatory subunit 92; RGD1562979; Zfpn1a1; zinc finger containing transcription factor; zinc finger protein, subfamily 1A, 1 (Ikaros); Znfn1a1
Symboles de gène(s) IKZF1
Espèces hôtes Goat
Immunogène E. coli-derived recombinant human lkaros Ser427-Ser519.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10320
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Lyophilized
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.